Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
WH0000875M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CBS antibody produced in mouse
clone 3E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HIP4, Anti-cystathionine-beta-synthase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CBS(875)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen działa jako homotetramer, katalizując konwersję homocysteiny do cystationiny, pierwszy etap szlaku transsulfuracji. Kodowane białko jest allosterycznie aktywowane przez adenozylometioninę i wykorzystuje fosforan pirydoksalu jako kofaktor. Defekty tego genu mogą powodować niedobór beta-syntazy cystationiny (CBSD), co może prowadzić do homocystynurii. (dostarczone przez RefSeq)
Syntaza cystationiny-β (CBS), znana również jako białko kontrolujące promotor histonowy Hip4, jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 21q22.3. CBS jest homotetramerem zawierającym podjednostki o masie 63 kDa. Kodowane białko składa się z domeny C-końcowej z ujemnym regionem regulatorowym, domeny środkowej z rdzeniem katalitycznym i domeny N-końcowej zawierającej hem.
Immunogen
CBS (NP_000062, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MPSETPQAEVGPTGCPHRSGPHSAKGSLEKGSPEDKEAKEPLWIRPDAPSRCTWQLGRPASESPHHTAPAKSPKILPDILKKIGDTPMVRINKIGKKFG
Działania biochem./fizjol.
Syntaza cystationiny-β (CBS) katalizuje pierwszy etap szlaku transsulfuracji, w którym seryna i homocysteina są przekształcane w cystationinę i wodę. Ponadto działa również jako katalizator różnych alternatywnych reakcji związanych z syntezą siarkowodoru, nowego neuromodulatora w mózgu. Niedobór genu jest związany z rozwojem autosomalnego recesywnego zaburzenia, homocystynurii.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Flores MV
Genetic Diseases Related with Osteoporosis (2013)
Structure of human cystathionine beta-synthase: a unique pyridoxal 5'-phosphate-dependent heme protein.
Meier M
The Embo Journal, 20, 3910-3916 (2001)
The role of cystathionine beta-synthase in homocysteine metabolism.
Jhee KH
Antioxidants & Redox Signaling, 7, 813-822 (2005)
Rudolf Schicho et al.
Gastroenterology, 131(5), 1542-1552 (2006-11-15)
Hydrogen sulfide (H(2)S) has been suggested as a novel gasomediator. We explored its unknown neuromodulatory role in human and guinea-pig colon. We used immunohistochemistry to detect H(2)S-producing enzymes cystathionine gamma-lyase (CSE) and cystathionine beta-synthase (CBS) in enteric neurons, Ussing chambers
John L Wallace et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 21(14), 4070-4076 (2007-07-20)
Hydrogen sulfide is an endogenous mediator that relaxes vascular smooth muscle, exhibits several antiinflammatory activities, and contributes to gastric mucosal defense. This study was performed to examine the role of hydrogen sulfide in the resolution of injury; specifically, the healing
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0000875M1-100UG4061831631364