Merck
WH0000060M1
Sigma-Aldrich
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
mouse monoclonal, 3G4-F9
Synonim(y):
Anti-actin, beta
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-ACTB antibody produced in mouse, clone 3G4-F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G4-F9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTB(60)
Opis ogólny
Aktyna β (ACTB) jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 7p22.1. ACTB jest białkiem cytoszkieletu ulegającym wszechobecnej ekspresji.
Gen ten koduje jedno z sześciu różnych białek aktyny. Aktyny są wysoce konserwatywnymi białkami, które są zaangażowane w ruchliwość, strukturę i integralność komórek. Ta aktyna jest głównym składnikiem aparatu kurczliwego i jedną z dwóch niemięśniowych aktyn cytoszkieletowych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ACTB (AAH01301, 1 a.a. ~ 375 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MDDDIAALVVDNGSGMCKAGFAGDDAPRAVSPSIVGRPRHQGVMVGMGQKDSYVGDEAQSKRGILTLKYPIEHGIVTNWDDMEKIWHHTFYNELRVAPEEHPVLLTEAPLNPKANREKMTQIMFETFNTPAMYVAIQAVLSLYASGRTTGIVMDSGDGVTHTVPIYEGYALPHAILRLDLAGRDLTDYLMKILTERGYSFTTTAEREIVRDIKEKLCYVALDFEQEMATAASSSSLEKSYELPDGQVITIGNERFRCPEALFQPSFLGMESCGIHETTFNSIMKCDVDIRKDLYANTVLSGGTTMYPGIADRMQKEITALAPSTMKIKIIAPPERRYSVWIGGSILASLSTFQQMWISKQEYDESGPSIVHRKCF
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-ACTB wyprodukowane u myszy zostało użyte do western blot i immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
Aktyna β (ACTB) jest endogennym genem macierzystym. Jest szeroko stosowany jako gen/białko referencyjne w ilościowym określaniu poziomów ekspresji w nowotworach. Mutacja w tym genie jest związana z rozwojem zespołu mózgowo-twarzowego Baraitsera-Wintera (BWCFF). Zmniejszoną ekspresję genu zaobserwowano w wątrobie, czerniaku, raku nerki, jelita grubego, żołądka, trzustki, przełyku, płuc, piersi, prostaty, jajnika, białaczce i chłoniaku.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Loss of Igfbp7 Causes Precocious Involution in Lactating Mouse Mammary Gland
Chatterjee S
PLoS ONE, 9 (2014)
Sumanta Chatterjee et al.
PloS one, 9(2), e87858-e87858 (2014-02-08)
Insulin like growth factors (IGFs) and their binding proteins (IGFBPs) are secreted peptides that play major roles in regulating the normal development and maturation of mammary gland. While Igfbp7 has been shown to decrease breast tumor growth, its role in
ACTB in cancer
Guo C
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 39-44 (2013)
7p22.1 microduplication syndrome: Clinical and molecular characterization of an adult case and review of the literature
Caselli R
European Journal of Medical Genetics, 58, 578-583 (2015)
Breast Cancers Activate Stromal Fibroblast-Induced Suppression of Progenitors in Adjacent Normal Tissue.
Chatterjee S
Stem Cell Reports, 10, 196-211 (2018)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0000060M1-100UG4061832741666