Merck
W4769
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WIPI-1 antibody produced in mouse
~1.5 mg/mL, clone WIPI1-4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ATG18, Anti-WIPI-1α, Anti-WIPI49
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
WIPI1-4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~49 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, bovine, rat
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of G361 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WIPI1(55062)
mouse ... Wipi1(52639)
rat ... Wipi1(303630)
Opis ogólny
Monoklonalny anty-WIPI-1 (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy WIPI1-4 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych syntetycznym peptydem odpowiadającym fragmentowi ludzkiego WIPI-1, sprzężonym z KLH. WIPI-1 (WD repeat domain phosphoinositide-interacting protein 1), ortolog Atg18 ssaków w S. cerevisiae i A. thaliana, jest członkiem podrodziny WIPI białek z powtórzeniem WD (Trp-Asp). WIPI-1 ma strukturę 7-łopatkowego śmigła i zawiera konserwowany motyw do interakcji z fosfolipidami. WIPI-1 ulega ekspresji w normalnych tkankach ludzkich z wysokim poziomem w mięśniach szkieletowych, sercu i jądrach.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-WIPI-1 zostało użyte w immunoblottingu, immunoprecypitacji.
Działania biochem./fizjol.
WIPI-1 (WD repeat domain phosphoinositide-interacting protein 1) odgrywa ważną rolę w transdukcji sygnału, regulacji transkrypcji i apoptozie. Endogenne WIPI-1 częściowo kolokalizuje z markerem autofagosomalnym LC3, a indukcja autofagii prowadzi do akumulacji WIPI-1 w dużych strukturach pęcherzykowych i miseczkowych, które są charakterystyczne dla białek związanych z autofagią. WIPI-1 ulega nieprawidłowej ekspresji w ludzkich nowotworach i jest powiązany z autofagią indukowaną głodem.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Noboru Mizushima et al.
Cell structure and function, 27(6), 421-429 (2003-02-11)
Macroautophagy is an intracellular degradation system for the majority of proteins and some organelles. The molecular mechanism of autophagy has been extensively studied using the yeast, Saccharomyces cerevisiae, during these past 10 years. These studies suggested that the molecular machinery
Human WIPI-1 puncta-formation: a novel assay to assess mammalian autophagy
Proikas-Cezanne T, et al.
Febs Letters, 581(18), 3396-3404 (2007)
Tassula Proikas-Cezanne et al.
FEBS letters, 581(18), 3396-3404 (2007-07-10)
Autophagy depends on the activity of phosphoinositide-3 kinase class III to generate PI(3)P. We identified the human WIPI protein family of PI(3)P-binding factors and showed that WIPI-1 (Atg18) is linked to autophagy in human cells. Induction of autophagy by rapamycin
WIPI-1alpha(WIPI49), a member of the novel 7-bladed WIPI protein family, is aberrantly expressed in human cancer and is linked to starvation-induced autophagy
Proikas-Cezanne T, et al.
Oncogene, 23(58), 9314-9314 (2004)
Tassula Proikas-Cezanne et al.
Oncogene, 23(58), 9314-9325 (2004-12-17)
WD-repeat proteins are regulatory beta-propeller platforms that enable the assembly of multiprotein complexes. Here, we report the functional and bioinformatic analysis of human WD-repeat protein Interacting with PhosphoInosides (WIPI)-1alpha (WIPI49/Atg18), a member of a novel WD-repeat protein family with autophagic