W1500
Whey from bovine milk
spray-dried
Synonim(y):
Białko serwatki wołowej
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.61
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine milk
Formularz
spray-dried
stężenie
≥11% protein (biuret)
metody
ELISA: suitable
informacje o genach
bovine ... MWHP(100531428)
Opis ogólny
Białka serwatkowe izolowane z mleka bydlęcego odgrywają istotną rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej. β-laktoglobulina jest jednym z białek o wysokiej ekspresji w serwatce bydlęcej.
Zastosowanie
Wykorzystano serwatkę z mleka krowiego:
- w celu zbadania skuteczności leczenia UV-C, plazmą nietermiczną i ultradźwiękami o wysokiej intensywności w zmniejszaniu jej alergenności
- do oznaczania swoistych przeciwciał podklas IgE, IgA i IgG za pomocą czułej metody immunoenzymatycznej (ELISA)
- jako składnik w przygotowaniu roztworu błonotwórczego chitozan/białko serwatkowe (CWP)
Postać fizyczna
Suszony proszek w sprayu
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Antonio Carroccio et al.
Scandinavian journal of gastroenterology, 41(4), 498-504 (2006-04-26)
Chronic constipation that is unresponsive to laxative treatment is a severe illness, but children unresponsive to laxatives have been successfully treated with an elimination diet. We report the first cases of refractory chronic constipation caused by food hypersensitivity in adults.
Effect of dietary whey protein concentrate on primary and secondary antibody responses in immunized BALB/c mice
Low PPL, et al.
International Immunopharmacology, 3(3), 393-401 (2003)
Chitosan/whey protein film as active coating to extend Ricotta cheese shelf-life
Di Pierro P, et al.
LWT--Food Science and Technology, 44(10), 2324-2327 (2011)
Determining the effect of UV-C, high intensity ultrasound and nonthermal atmospheric plasma treatments on reducing the allergenicity of alpha-casein and whey proteins
Tammineedi C, et al.
LWT--Food Science and Technology, 54(1), 35-41 (2013)
Tysheena P Charles et al.
PLoS pathogens, 17(2), e1009257-e1009257 (2021-02-09)
Stabilized HIV-1 envelope (Env) trimers elicit tier 2 autologous neutralizing antibody (nAb) responses in immunized animals. We previously demonstrated that BG505 SOSIP.664.T332N gp140 (BG505 SOSIP) immunization of rhesus macaques (RM) provided robust protection against autologous intra-vaginal simian-human immunodeficiency virus (SHIV)