VIV108011SB3
Układ modelowy bariery krew-mózg SynVivo SynBB 3D, konfiguracja liniowa IMN2
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.35
opakowanie
case of 3 ea
producent / nazwa handlowa
SynVivo 108011-SB3
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Liniowy chip ko-kultury-IMN2-Linear Channel Typ bariery: Szczeliny, Szerokość szczeliny: 3 μm, Odległość między szczelinami: 50 μm, Szerokość przesuwu/bariery: 50 μm, Szerokość kanału zewnętrznego: 200 μm, Szerokość kanału centralnego: 500 μm, Głębokość urządzenia: 100 μm. Urządzenie to umożliwia stworzenie nowatorskiego, opartego na mikroprzepływie, rurowego modelu dróg oddechowych i interfejsu powietrze-ciecz naśladującego architekturę płuc.
Powiązanie
Link do publikacji tekst aplikacji
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)