V5760
Greiner Cryo.s™ vials
capacity 2 mL, green cap, vial type, id field
Synonim(y):
fiolki krio, fiolki kriogeniczne, przechowywanie kriogeniczne, rury kriogeniczne
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
polypropylene tube
round bottom polypropylene
round bottom
sterylność
sterile (DNAse and RNAse free)
Właściwości
vial type id field
Internal thread
opakowanie
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
producent / nazwa handlowa
Greiner 121277
Parametry
-196 °C min. temp.
metody
cryopreservation: suitable
śr. korka
12.6 mm
pojemność
2 mL
probówka śr.
12.5 mm
kolor
green cap
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)