Kluczowe dokumenty
U8008
Sigma-Aldrich
Anti-ULK2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Przeciwciało Ulk2, Przeciwciało Ulk2 - przeciwciało anty-ULK2 produkowane u królików
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~130 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing mouse ULK2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ULK2(9706)
mouse ... Ulk2(29869)
rat ... Ulk2(303206)
Opis ogólny
Uncoordinated family member (unc)-51 like autophagy activating kinase 2 (ULK2) jest kodowane przez gen zmapowany na mysim chromosomie 11. Mysz ULK2 (mULK2) należy do rodziny kinaz białkowych podobnych do UNC-51. Białko mULK2 charakteryzuje się amino-końcową domeną kinazy, centralną domeną bogatą w prolinę/serynę (PS) i domeną karboksy-końcową (C). ULK2 ulega wszechobecnej ekspresji i jest zlokalizowana głównie w błonach autofagosomalnych w komórkach ssaków.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ULK2 produkowane u królików zostało użyte w analizie western blot i immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
Nieskoordynowany członek rodziny (unc)-51, podobnie jak kinaza aktywująca autofagię 2 (ULK2), odgrywa kluczową rolę w autofagii. Jest również zaangażowana w regulację podstawowych procesów biologicznych zachowanych u wielu różnych gatunków. Obniżona ekspresja tego genu zwiększa transformację astrocytów i wzrost guza.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
mTOR inhibits autophagy by controlling ULK1 ubiquitylation, self-association and function through AMBRA1 and TRAF6
Nazio F
Nature Cell Biology, 15, 406-416 (2013)
Genes in a Refined Smith-Magenis Syndrome Critical Deletion Interval on Chromosome 17p11.2 and the Syntenic Region of the Mouse
Bi W
Genome Research, 12, 713-728 (2002)
Methylation Silencing of ULK2, an Autophagy Gene, Is Essential for Astrocyte Transformation and Tumor Growth
Shukla S
The Journal of Biological Chemistry, 289, 22306-22318 (2014)
Ammonia-induced autophagy is independent of ULK1/ULK2 kinases.
Cheong H
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 108, 11121-11126 (2011)
The requirement of uncoordinated 51-like kinase 1 (ULK1) and ULK2 in the regulation of autophagy
Lee EJ and Tournier C
Autophagy, 7, 689-695 (2011)