Kluczowe dokumenty
U2508
Sigma-Aldrich
Ubiquitin Carrier Protein H2 human
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.56
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli (GST-tagged)
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
~14 kDa
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
Działania biochem./fizjol.
UbcH2 jest ludzkim homologiem genu naprawy DNA drożdży RAD6 i jest indukowany przez czynniki uszkadzające DNA. Jest również związany z kacheksją wywołaną rakiem i degradacją substratów "N-end rule". Poziom mRNA UbcH2 w mięśniach został również skorelowany z sepsą. Ponadto wykazano, że czynniki transkrypcyjne c-Jun i c-Fos są ubikwitynowane przez UbcH2.
UbcH2 jest ludzkim homologiem genu naprawy DNA drożdży RAD6 i jest indukowany przez czynniki uszkadzające DNA. Jest również związany z kacheksją wywołaną rakiem i degradacją substratów "N-end rule". Poziom mRNA UbcH2 w mięśniach został również skorelowany z sepsą. Ponadto wykazano, że czynniki transkrypcyjne c-Jun i c-Fos są ubikwitynowane przez UbcH2. Wykazano, że TNF-α stymuluje ekspresję UbcH2 w komórkach mięśni szkieletowych poprzez zwiększenie wiązania NFκ-B z regionem promotora UbcH2, indukując transkrypcję.
Postać fizyczna
Roztwór w 50 mM HEPES, 50 mM NaCl, 10% glicerolu, 1 mM DTT, pH 7,8
Inne uwagi
manufactured for Sigma by Boston Biochem. Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yi-Ping Li et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 17(9), 1048-1057 (2003-05-30)
In some inflammatory diseases, TNF-alpha is thought to stimulate muscle catabolism via an NF-kappaB-dependent process that increases ubiquitin conjugation to muscle proteins. The transcriptional mechanism of this response has not been determined. Here we studied the potential role of UbcH2