Kluczowe dokumenty
TRT51081
Compact 4 Drawer Locking Cart
red (drawers)
About This Item
Kod UNSPSC:
41123305
NACRES:
JA.01
Materiały
polyethylene
red (drawers)
producent / nazwa handlowa
TrippNT 51081
szer. × wys. × śr.
12 in. × 3 in. × 16 in., drawer
masa
49 lb
Opis ogólny
27 inches tall
  • 4 full extension drawers
  • Fits under bench
  • Light weight and easy to move
  • White polyethylene construction
  • 13 colors
  • Built-in tray top
  • 3 inch swivel casters (2 with brakes)
  • Fully assembled
  • Non metal rustproof polymer construction
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)