Kluczowe dokumenty
TMO4113-0125
Nalgene® sterile single-use Erlenmeyer flask with solid closure
PETG, bottle volume 125 mL, baffled bottom, case of 24 ea
Synonim(y):
Kolba Nalgene Erlenmeyer, kolba plastikowa jednorazowego użytku
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.13
Materiały
PETG
sterylność
sterile
opakowanie
case of 24 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 4113-0125
objętość butelki
125 mL
Opis ogólny
Jednorazowe kolby Erlenmeyera PETG z dnem przegrodowym Thermo Scientific Nalgene to idealne rozwiązanie do przygotowywania zawiesin hodowli komórkowych, przygotowywania mediów, mieszania i przechowywania. Krystalicznie przezroczysty PETG jest wytrzymały i odporny na pęknięcia, co zwiększa bezpieczeństwo osób. Wszystkie rozmiary są dostępne w wersji wentylowanej lub niewentylowanej.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)