TMO383423-42
Nalgene® Certified Clean Biotainer(TM) Carboys
polycarbonate, volume 20 L, case of 3 ea
Synonim(y):
biotainer carboy, certyfikowany nalgene carboy, sterylna butla
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
polycarbonate
opakowanie
case of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 383423-42
pojemność
20 L
20000 mL
Opis ogólny
Specjalnie zaprojektowane do produkcji farmaceutycznej i biologicznej, butelki i karnistry Thermo Scientific Nalgene Polycarbonate Biotainer zmniejszają ryzyko przeniesienia zanieczyszczeń. Trwała, półprzezroczysta konstrukcja z PC zapewnia integralność próbki, nawet zamrożonej do -100°C.
- Dostarczane sterylne i gotowe do użycia; w tym certyfikowane czyste produkty, które spełniają normy USP<788> i endotoksyny poniżej 0,5 EU/mL.
- Certyfikowane czyste produkty obejmują trójwarstwowe opakowanie z dwiema zgrzewanymi warstwami, aby ułatwić wejście do pomieszczeń czystych.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)