TMO3665-0250
Nalgene® economy graduated cylinder
PMP, volume 250 mL, case of 12 ea
Synonim(y):
Cylinder z podziałką PMP, Kolba miarowa PMP
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PMP
opakowanie
case of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 3665-0250
pojemność
250 mL
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Łatwe dozowanie płynów dzięki łatwym do odczytania, formowanym podziałkom, które nie ścierają się. Przystępne cenowo polipropylenowe cylindry z podziałką Economy Nalgene firmy Thermo Scientific mają duży dziobek do nalewania i wykazują doskonałą odporność chemiczną i odporność na pękanie.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TMO3665-0250 | 4061841585077 |