TMO362002-0008
Nalgene® Boston round bottle without cap
natural high-density polyethylene, volume 250 mL, case of 250 ea
Synonim(y):
Butelka HDPE, butelka nalgene
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
natural high-density polyethylene
opakowanie
case of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 362002-0008
pojemność
250 mL
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Okrągłe butelki HDPE Nalgene Boston bez zamknięcia firmy Thermo Scientific do wymagających zastosowań opakowaniowych są produktami trwałymi i niezawodnymi. Te butelki z polietylenu o wysokiej gęstości są sztywne i półprzezroczyste oraz mają doskonałą odporność chemiczną. Jednolite ścianki sprawiają, że butelki te są odporne na pęknięcia i przebicia.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)