Kluczowe dokumenty
TMO337516
Nunc® cryogenic tubes
polypropylene, capacity 4.5 mL, round bottom, starfoot, external thread, sterile, case of 1200 ea
Synonim(y):
probówka do biobankowania, rurka kriogeniczna do hodowli komórkowych
About This Item
Kod UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.12
Materiały
polypropylene
round bottom
sterylność
sterile
opakowanie
case of 1200 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 337516
metody
cryopreservation: suitable
pojemność
4.5 mL
Opis ogólny
Rurki kriogeniczne 3286są przeznaczone do przechowywania próbek, począwszy od ogólnego przechowywania w niskiej temperaturze, aż po fazę gazową ciekłego azotu. Rurki te są dostępne z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym, aby spełnić różne preferencje i wymagania.
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TMO3375164061841584391