Kluczowe dokumenty
TMO312018-0500
Nalgene® square graduated bottle
high-density polyethylene, bottle capacity 500 mL, natural, case of 250 ea
Synonim(y):
Butelka odporna na chemikalia, butelka odporna na uszkodzenia
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
high-density polyethylene
natural
square
opakowanie
case of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 312018-0500
pojemność butelki
500 mL
Opis ogólny
Oszczędność miejsca dzięki odpornym na chemikalia i stłuczenia kwadratowym butelkom z podziałką HDPE z zamknięciem Thermo Scientific Nalgene. Te półprzezroczyste butelki zapewniają widoczny poziom cieczy i formowane podziałki ułatwiające pomiar. Kwadratowe butelki z polipropylenowym zamknięciem zapewniają oszczędność miejsca, a niekapiące szyjki umożliwiają wygodne dozowanie.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)