Kluczowe dokumenty
TMO312006-9125
Nalgene® diagnostic bottle
natural polypropylene copolymer, volume 4 mL, case of 2000 ea
Synonim(y):
PPCO bottles, small volume bottle with closure
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
natural polypropylene copolymer
opakowanie
case of 2000 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 312006-9125
pojemność
4 mL
4 mL
Opis ogólny
Sample, store and ship small volume, valuable reagents. Thermo Scientific Nalgene Natural PPCO Diagnostic Bottles with Closure are durable, autoclavable and used in test kits and many small-volume applications. These natural, translucent polypropylene copolymer bottles feature uniform walls resistant to splitting or puncturing. Bottles include linerless polypropylene closures that ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.