Kluczowe dokumenty
TMO3110-0500
Nalgene® high-speed centrifuge tubes
round bottom natural polypropylene copolymer, volume 50 mL, without cap, non-sterile, case of 100 ea
Synonim(y):
Probówki Nalgene, rury z okrągłym dnem
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
round bottom natural polypropylene copolymer
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 3110-0500
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Lepsze dopasowanie i wydajność wirnika dzięki rurkom wirówkowym Thermo Scientific Nalgene High-Speed Round-Bottom PPCO o jednolitej grubości i średnicy ścianki. Probówki mają doskonałą odporność chemiczną.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)