TMO267544
Nunc® Edge 2.0 96-well Plate
untreated, polystyrene, sterile, with lid, clear, case of 160 ea
Synonim(y):
płytka do hodowli komórek, płytka wzrostu komórek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Materiały
clear
polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
case of 160 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 267544
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zminimalizuj parowanie płytek i ryzyko związane z efektem krawędzi, korzystając z unikalnie zaprojektowanej płytki Thermo Scientific Nunc Edge 2.0. Otaczające ją zbiorniki, po wypełnieniu sterylną wodą lub pożywką, działają jak bariery parowania, zapewniając spójność na całej 96-dołkowej płytce. Umożliwienie wykorzystania wszystkich 96 dołków na płytce pozwala badaczom na bardziej efektywne planowanie eksperymentów przy zwiększonej wydajności i mniejszej ilości odpadów w przypadku testów komórkowych, które wymagają dłuższej inkubacji.
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)