TMO232698
3286 Taśma uszczelniająca wolna od RNAse/DNAse do płytek 96-dołkowych
aluminum acrylate, non-sterile, case of 100 ea
Synonim(y):
folia uszczelniająca
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 232698
Opis ogólny
Taśmy uszczelniające Nunc firmy Thermo Scientific minimalizują parowanie i chronią próbki przed zanieczyszczeniem i rozlaniem. Te samoprzylepne uszczelki są idealne do wszystkich zastosowań związanych z testami. Produkty Nunc Life Science oferują niezawodność i powtarzalne wyniki, a także są wspierane przez wiodące w branży standardy jakości i certyfikaty.
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)