TMO161093
Nunc® MicroWell 96-well Plate with high flange skirt
Nunclon® Delta surface, polystyrene, sterile, with lid, clear, case of 160 ea
Synonim(y):
Poddana obróbce płytka wielodołkowa, płyta poddana obróbce, płytka wielokomorowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Materiały
clear
polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
case of 160 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 161093
Opis ogólny
Uzyskaj spójne i wiarygodne wyniki dzięki 96-dołkowym mikropłytkom Nunc MicroWell firmy Thermo Scientific. Dzięki wielu modyfikacjom powierzchni, płytki te są idealne do testów komórkowych i biochemicznych. Płaski kształt dna jest odpowiedni do pomiarów mikroskopowych i optycznych. Dostępne w wersji z wysokim kołnierzem typu skirt lub z niskim kołnierzem typu pinchbar, płytki są zoptymalizowane pod kątem szeregu robotów, zautomatyzowanych czytników i systemów obsługi cieczy.
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)