Kluczowe dokumenty
TMO140668
Nunc® cell culture inserts in 6-deepwell Nunclon Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 8.0 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
Synonim(y):
membrana poddana obróbce, wkładka membranowa multidish
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiały
polycarbonate
sterylność
sterile
opakowanie
case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
producent / nazwa handlowa
Nunc 140668
wielkość porów
8.0 μm pore size
typ wiązania
cell culture treated
Opis ogólny
Hodowla większości typów komórek bez powlekania matrycy przy użyciu poliwęglanowych wkładów membranowych Thermo Scientific Nunc w Multidish.
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)