TMO140360
Nunc® EasyFill Cell Factory System
4 layer, polystyrene, surface area 2528 cm2, sterile, vented, case of 4 ea
Synonim(y):
Stojak z systemem zamkniętych komórek, Warstwowy regał magazynowy z systemem zamkniętych komórek
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
vented
opakowanie
case of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 140360
powierzchnia
2528 cm2
typ wiązania
Nunclon Delta surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- System "po wyjęciu z pudełka", niewymagający żadnych akcesoriów.
- Duże, wentylowane zamknięcie śrubowe dla łatwej obsługi
- Wszechstronna konstrukcja portu umożliwia nalewanie i aseptyczne napełnianie.
- Pięciokrotnie szybsze napełnianie i opróżnianie w porównaniu z kolbami T175.
- Zwiększa produktywność, umożliwiając szybszą pracę.
- Szybki rozruch dzięki prostemu wlewaniu pożywki i komórek do dużego otworu.
- Wszechstronny port ułatwia nalewanie i aseptyczne techniki napełniania.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TMO140360 | 4061841580416 |