Kluczowe dokumenty
TMO140250
Nunc® EasyFill Cell Factory System
2 layer, polystyrene, surface area 1264 cm2, sterile, vented, case of 6 ea
Synonim(y):
Stojak z systemem zamkniętych komórek, Warstwowy regał magazynowy z systemem zamkniętych komórek
About This Item
Kod UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.13
Materiały
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
vented
opakowanie
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 140250
powierzchnia
1264 cm2
typ wiązania
Nunclon Delta surface
Opis ogólny
Maksymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki systemowi Thermo Scientific Nunc EasyFill Cell Factory. Ten system jednorazowego użytku, składający się z 10 warstw, może pomieścić taką samą objętość jak 36 kolb T175. Przyjazny dla użytkownika liniowy format wielowarstwowy upraszcza hodowlę komórek i umożliwia płynną skalowalność, dzięki czemu nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, od badań po komercyjne zastosowania na dużą skalę.
Cechy i korzyści
  • System "po wyjęciu z pudełka", niewymagający żadnych akcesoriów.
  • Duże, wentylowane zamknięcie śrubowe dla łatwej obsługi
  • Wszechstronna konstrukcja portu umożliwia nalewanie i aseptyczne napełnianie.
  • Pięciokrotnie szybsze napełnianie i opróżnianie w porównaniu z kolbami T175.
  • Zwiększa produktywność, umożliwiając szybszą pracę.
  • Szybki rozruch dzięki prostemu wlewaniu pożywki i komórek do dużego otworu.
  • Wszechstronny port ułatwia nalewanie i aseptyczne techniki napełniania.
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)