Kluczowe dokumenty
TMO132920
Nunc® TripleFlasks, Nunclon® Δ Surface
Nunclon® Delta, surface area (500 cm2), filter cap, straight neck, sterile, case of 32 ea
Synonim(y):
kolba do hodowli komórkowych, kolba do hodowli tkankowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.13
Materiały
screw top blue high-density polyethylene cap
straight neck
straight neck transparent polystyrene flask
sterylność
sterile
sterile
opakowanie
case of 32 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 132920
pojemność robocza kolby
200 mL
powierzchnia
(500 cm2)
500 cm2 , culture area (cm2) per flask
pojemność robocza
200 mL
typ wiązania
Nunclon Delta surface
Opis ogólny
Wykonaj ekspansję hodowli komórkowej i doświadcz 500 cm2 całkowitej powierzchni wzrostu na powierzchni standardowej kolby przy użyciu kolb 3286 TripleFlask™ Treated Cell Culture Flasks. Całkowita powierzchnia hodowli jest osiągana dzięki trzem równoległym warstwom i prostej konstrukcji szyjki, która skutecznie działa w systemach automatyzacji. Kolba TripleFlask jest poddawana obróbce Nunclon™ Delta, zastrzeżonej obróbce powierzchni do hodowli komórkowych, która zapewnia maksymalną przyczepność dla szerokiego zakresu typów komórek. Trzy warstwy powierzchni wzrostu zapewniają całkowitą powierzchnię hodowli wynoszącą 500 cm2 na tej samej powierzchni, co standardowa kolba Nunc 175 cm2.
Cechy i korzyści
  • Trzy równoległe powierzchnie wzrostu zapewniają łączną powierzchnię hodowli 500 cm2
  • Wymiary zewnętrzne standardowej kolby 175 cm2
  • Idealny do skalowania hodowli komórkowych
  • Dodatkowe zakrętki w każdym kartonie
  • Powierzchnia Nunclon™ Δ zapewnia optymalne przyleganie i wzrost komórek
  • Kod kreskowy z dużym kodem 128
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)