Kluczowe dokumenty
T9011
Sigma-Aldrich
Trypsinogen, PMSF treated from bovine pancreas
For use as a marker in SDS-PAGE
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.56
pochodzenie biologiczne
bovine pancreas
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
~24 kDa
opakowanie
vial of 25 mg
Zastosowanie
detection
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Trypsynogen, traktowany PMSF z trzustki bydlęcej został użyty jako niefosforylowana kontrola do analizy fosfobiałkowej α-kazeiny z mleka bydlęcego za pomocą elektroforezy żelowej dodecylosiarczanu sodu-poliakryloamidu (SDS-PAGE). Został również użyty jako standardowy marker masy cząsteczkowej w SDS-PAGE.
Działania biochem./fizjol.
Trypsynogen jest proteinazą trzustkową i występuje w postaci izoenzymów 1 i 2. Jest nieaktywnym prekursorem trypsyny i jest aktywowany przez enteropeptydazę znajdującą się na błonie szczoteczkowej enterocytów w dwunastnicy. Wiadomo również, że sam ulega proteolitycznej aktywacji. Aktywacja trypsynogenu jest związana z ostrym zapaleniem trzustki, ponieważ powoduje kaskadę enzymów trzustkowych, która aktywuje pozostałe zymogeny, prowadząc do autodestrukcji sąsiedniej tkanki. Wykazano, że dziedziczne zapalenie trzustki jest spowodowane substytucją Arg-His w resztach 117 trypsynogenu, powodującą autoaktywację trypsynogenu do trypsyny.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D C Whitcomb et al.
Nature genetics, 14(2), 141-145 (1996-10-01)
Hereditary pancreatitis (HP) is a rare, early-onset genetic disorder characterized by epigastric pain and often more serious complications. We now report that an Arg-His substitution at residue 117 of the cationic trypsinogen gene is associated with the HP phenotype. This