Kluczowe dokumenty
T9001
Sigma-Aldrich
Tricaprylin
Sigma Grade, ~99%
Synonim(y):
1,2,3-Trioctanoylglycerol, Glyceryl tricaprylate
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352202
klasa czystości
Sigma Grade
Poziom jakości
Próba
~99%
gęstość
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
awg
Temperatura zapłonu (°F)
392.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
200.2 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)