Merck
T6448
Sigma-Aldrich
Anti-TREK-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Kcnk2, Anti-Potassium Channel K2P2.1, Anti-TWIK-related K+ channel 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat
metody
western blot (chemiluminescent): 1:200 using rat brain membranes
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNK2(3776)
rat ... Kcnk2(170899)
Opis ogólny
Kanał potasowy o dwóch porach domeny podrodziny K członek 2 (KCNK2), znany również jako kanał K + związany z TWIK-1 (TREK1), ulega ekspresji w rdzeniu kręgowym, pęcherzu moczowym i zwoju korzenia grzbietowego. Jest częścią rodziny TREK.
Specyficzność
Przeciwciało reaguje ze szczurzym TREK-1 (potwierdzone). Oczekuje się, że przeciwciało będzie również reagować z ludzkim i mysim TREK-1 ze względu na homologię sekwencji (17/18).
Immunogen
syntetyczny peptyd (DPKSA AQNSK PRLSF STKC) odpowiadający wewnątrzkomórkowemu, aminowemu końcowi ludzkiego TREK-1 (reszty aminokwasowe 8-28).
Zastosowanie
Przeciwciało anty-TREK-1 produkowane u królików zostało użyte do western blottingu.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Kanał potasowy o dwóch porach domeny podrodziny K członek 2 (KCNK2) posiada aktywność kanału potasowego. Odgrywa rolę w stabilizacji spoczynkowego potencjału błonowego komórek. Białko to jest również zaangażowane w rozwój serca szczura. TREK-1 może działać jako cel leku w leczeniu ostrego niedokrwienia serca.
Postać fizyczna
Liofilizowany z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 1% albuminy surowicy bydlęcej i 0,05% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of gene expression profiles in the programmed cell death rat retinal ganglion cells (RGC-5).
Abdelnaby K, et al.
Cancer Therapy, 6(2) (2008)
Naaz Andharia et al.
Channels (Austin, Tex.), 11(3), 224-235 (2017-01-14)
The TREK-1 channel, the TWIK-1-related potassium (K
Effects of fluoxetine on protein expression of potassium ion channels in the brain of chronic mild stress rats
Chunlin C, et al.
Acta Pharmaceutica Sinica. B, 5(1), 55-61 (2015)
Increased Expression of TREK-1 K+ Channel in the Dorsal Root Ganglion of Rats with Detrusor Overactivity After Partial Bladder Outlet Obstruction
Junlong Z,et al.
Medical Science Monitor : International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 24, 1064-1064 (2018)
Chunlin Chen et al.
Acta pharmaceutica Sinica. B, 5(1), 55-61 (2015-11-19)
The purpose of this study is to investigate the expression of major potassium channel subtypes in the brain of chronical mild stress (CMS) rats and reveal the effects of fluoxetine on the expression of these channels. Rats were exposed to