Kluczowe dokumenty
T5691
TES
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99% (titration)
Synonim(y):
2-[(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]ethanesulfonic acid, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-2-aminoethanesulfonic acid, TES free acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
BioPerformance Certified
Próba
≥99% (titration)
Formularz
crystalline powder
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
przydatny zakres pH
6.8-8.2
pKa (25°C)
7.5
mp
~225 °C (dec.)
rozpuszczalność
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
ślady kationów
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
obecność zanieczyszczeń
DNase, RNase, Nickase and protease, none detected
ciąg SMILES
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
Klucz InChI
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?