T3564
Tumor Necrosis Factor Soluble Receptor I (TNF sRI) from mouse
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
>97% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
0.5-1.5 μg/mL ED50
masa cząsteczkowa
21 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Tnfrsf1a(21937)
Zastosowanie
Rozpuszczalny receptor I czynnika martwicy nowotworów (TNF sRI) myszy odgrywa kluczową rolę w sygnalizacji apoptozy i aktywacji NF-κB ze względu na jego "domenę śmierci" obecną w części wewnątrzkomórkowej.
Działania biochem./fizjol.
Rozpuszczalny receptor czynnika martwicy nowotworów I (TNF sRI) myszy należy do rodziny receptorów TNF i odgrywa kluczową rolę w neutralizowaniu aktywności biologicznej zarówno TNF-α, jak i TNF-β. Rozpuszczalny receptor czynnika martwicy nowotworów wraz z dokanałowym antagonistą receptora interleukiny-1 wykazuje działanie antyallodyniczne w szczurzym modelu bólu neuropatycznego po przecięciu nerwu rdzeniowego L5.
Postać fizyczna
Liofilizowany z przefiltrowanego roztworu 0,2 μm w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z dodatkiem 2,5 mg albuminy surowicy bydlęcej.
Komentarz do analizy
Aktywność biologiczna jest mierzona jego zdolnością do hamowania cytotoksyczności za pośrednictwem rekombinowanego mysiego TNF-α w mysich komórkach L929, w obecności inhibitora metabolizmu aktynomycyny D.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
S Sweitzer et al.
Neuroscience, 103(2), 529-539 (2001-03-14)
The expression of interleukin-1beta and tumor necrosis factor has previously been shown to be up-regulated in the spinal cord of several rat mononeuropathy models. This present study was undertaken to determine whether blocking the action of central interleukin-1beta and tumor
Matthews, N. et al. et al.
Lymphokines and Interferons, A Practical Approach, 221-221 (1987)