T3195
Anti-γ-Tubulin Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anty-CCDCBM4, Anty-GCP-1, Anty-TUBG, Anty-TUBGCP1
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-γ-Tubulin (DQ-19) antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 48 kDa
reaktywność gatunkowa
chicken, human
metody
indirect immunofluorescence: 1:500 using methanol-acetone fixed, cultured chicken fibroblasts.
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of human epidermal carcinoma A431 cell line.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBG1(7283) , TUBG2(27175)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- western blotting
- immunocytochemistry
- immunofluorescence
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.