T1543
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3118
nominal capacity 10 mL
Synonim(y):
Probówki Nalgene, Probówki do wirówek o dużej prędkości
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene screw closure
round bottom tube
screw top cap
transparent polycarbonate
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 50,000 × g
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 3118-0010
pojemność nominalna
10 mL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wytrzymuje temperatury w zakresie od -135°C do +135°C (od -211°F do +275°F).
- Zaprojektowany z okrągłym dnem pasującym do wysokoobrotowych rotorów.
- Nadaje się do użytku zarówno w wirówkach chłodzonych, jak i niechłodzonych.
- Zawiera polipropylenowe zamknięcia bez wkładki, które są łatwe do czyszczenia i zapewniają szczelną ochronę w normalnych warunkach do 10 000 x g.
- Probówki można sterylizować w autoklawie.
Inne uwagi
- Wielokrotne autoklawowanie poliwęglanowych probówek wirówkowych może skrócić ich żywotność.
- Co najmniej 80% całkowitej pojemności musi być wypełnione, aby zapewnić prawidłowe działanie.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)