Key Documents
T11100P
DMT-dT Pharmadite®
Synonim(y):
5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxythymidine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], DMT-dT Phosphoramidite
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Poziom jakości
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥99.5% (reversed phase HPLC)
>99.5% (31P-NMR)
Postać
powder or granules
metody
oligo synthesis: suitable
zanieczyszczenia
>= 170ppm, none detected (S/N <2.5)
≤0.1% P(III) 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.1% single unspecified Imprity (reversed phase HPLC)
≤0.3% dT2 (reversed phase HPLC, DMT-dT cyanoethyl-H-posphonate)
≤0.3% dT3 (reversed phase HPLC, DMT-dT phosphoramidate)
≤0.30 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(V) -25-99ppm (31P-NMR)
≤3.0 wt. % residual solvent content
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
soluble, clear
przydatność
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
profil nukleozydowy
base: deoxythymidine
base protecting group: none
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C40H49N4O8P/c1-27(2)44(28(3)4)53(50-23-11-22-41)52-35-24-37(43-25-29(5)38(45)42-39(43)46)51-36(35)26-49-40(30-12-9-8-10-13-30,31-14-18-33(47-6)19-15-31)32-16-20-34(48-7)21-17-32/h8-10,12-21,25,27-28,35-37H,11,23-24,26H2,1-7H3,(H,42,45,46)/t35-,36+,37+,53?/m0/s1
Klucz InChI
UNOTXUFIWPRZJX-CEXSRUIHSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1