Kluczowe dokumenty
SYNP191025
Synthware class A single volume pipet
bottle capacity 25 mL, borosilicate glass 3.3
Synonim(y):
Synthware P191025, Pasteur pipette
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech P191025
pojemność butelki
25 mL
Opis ogólny
Pipets, Single Volume, Class A, 25mL
Zastosowanie
kemetch; synthware; pipet; volumetric; class a
Cechy i korzyści
Organic Chemistry
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)