SYNP191001
Synthware™ class A single volume pipet
bottle capacity 1 mL, borosilicate glass 3.3
Synonim(y):
Synthware P191001, Pasteur pipette
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech P191001
pojemność butelki
1 mL
Opis ogólny
Pipets, Single Volume, Class A, 1mL
Zastosowanie
kemetch; synthware; pipet; volumetric; class a
Cechy i korzyści
Organic Chemistry
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)