Kluczowe dokumenty
SYNP160001D
Synthware round bottom pressure vessel with protective coating
capacity 15 mL, O.D. × L 26 mm × 70 mm, bushing type, #15
Synonim(y):
Synthware P160001D, przewód ciśnieniowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Właściwości
bushing type #15
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech P160001D
śr. zewn. × dł.
26 mm × 70 mm
pojemność
15 mL
Opis ogólny
Zbiornik ciśnieniowy, grubościenny, 15mL, cylindryczny, #15, 26X70mm, powłoka ochronna, temperatura pracy: -40A°C do 80A°C, zawiera akcesoria: B100015 + R111EP
Zastosowanie
kemetch; synthware; zbiornik ciśnieniowy; cylindryczny
Cechy i korzyści
Chemia organiczna
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNP160001D-1EA4065270931993