Kluczowe dokumenty
SYNF811325SN
Synthware Volumetric flask, Class A with PFTE stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 25 mL
Synonim(y):
Synthware F811325SN, measuring flask, graduated flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE
borosilicate glass 3.3
Właściwości
class A
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech F811325SN
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Volumetric Flask, Heavy Wall, 25mL, Class A, #13 PTFE Stopper
Zastosowanie
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
Cechy i korzyści
Organic Chemistry
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)