SYNF811325N
Synthware™ Volumetric flask, Class A with glass stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 25 mL
Synonim(y):
Synthware F811325N, measuring flask, graduated flask
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE
borosilicate glass 3.3
Właściwości
class A
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech F811325N
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Volumetric Flask, Heavy Wall,25mL,Class A, #13 glass stopper
Zastosowanie
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
Cechy i korzyści
Organic Chemistry
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.