Kluczowe dokumenty
SYNB135421
Synthware vacuum desiccator
includes a ceramic plate and lid with stopcock/port, ID 210mm
Synonim(y):
Synthware B135421, desiccator with Top Knob
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech B135421
Średnica
210 mm
Opis ogólny
Vacuum Desiccator, ID 210mm, Includes Lid & Ceramic Plate includes Accessories: A682440G
Zastosowanie
kemetch; synthware; vacuum desiccator; desiccator
Cechy i korzyści
Organic Chemistry
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)