Kluczowe dokumenty
SRP8034
Sigma-Aldrich
IL-2 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Aldesleukin, INN, Interleukin-2, T-cell growth factor
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
~42 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL2(3558)
Opis ogólny
Interleukina-2 (IL-2) jest 133-aminokwasową glikoproteiną z jednym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem dwusiarczkowym i zmienną glikozylacją. Jest ona wydzielana przez aktywowane limfocyty T i indukuje proliferację i dojrzewanie aktywowanych limfocytów T, komórek naturalnych zabójców i komórek zabójców aktywowanych limfokinami. IL-2 stymuluje również proliferację komórek B produkujących przeciwciała, aktywuje neutrofile i indukuje komórki jednojądrzaste do wydzielania IFN-γ i TNF-α i -β. Co więcej, badania wykazały, że IL-2 jest wymagana do apoptozy indukowanej aktywacją, ważnego mechanizmu homeostatycznego w układzie odpornościowym, który jest zaangażowany w utrzymanie tolerancji obwodowej na antygeny własne. IL-2 promuje proliferację komórek T, a zwłaszcza naiwnych komórek T. Sygnalizacja IL-2 na aktywowanych limfocytach T odbywa się poprzez czwartorzędowy kompleks receptorowy o wysokim powinowactwie, składający się z IL-2, IL-2Rα (CD25), IL-2Rβ i IL-2Rγ. Naiwne limfocyty T są stosunkowo niewrażliwe na IL-2, ponieważ wyrażają tylko niewielkie ilości IL-2Rβ i IL-2Rγ. Nabierają one wrażliwości dopiero po ekspresji CD25, który wychwytuje cytokinę i prezentuje ją receptorom IL-2Rβ i IL-2Rγ. IL-2 Superkine (Fc) jest sztucznym wariantem IL-2 zawierającym mutacje w pozycjach L80F / R81D / L85V / I 86V / I92F. Mutacje te znajdują się w rdzeniu cząsteczki, który działa stabilizująco na strukturę i nadaje jej konformację wiążącą receptor naśladującą natywną IL-2 związaną z CD25. Mutacje te skutecznie eliminują funkcjonalny wymóg IL-2 dla ekspresji CD25 i wywołują proliferację komórek T. W porównaniu z IL-2, superkina IL-2 indukuje lepszą ekspansję cytotoksycznych limfocytów T, prowadząc do lepszej odpowiedzi przeciwnowotworowej in vivo i wywołuje proporcjonalnie mniejszą toksyczność poprzez zmniejszenie ekspansji komórek T regulatorowych i zmniejszenie obrzęku płuc.
Postać fizyczna
Lyophilized from PBS.
Rekonstytucja
Rozpuścić w 100 μl wody dejonizowanej.
Inne uwagi
Zewnątrzkomórkowa domena ludzkiej IL-2 (aa 21-153) (mutant H9 zawierający mutacje L80F / R81D / L85V / I 86V / I92F) jest połączona na C-końcu z częścią Fc ludzkiej IgG2.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)