Key Documents
SRP8011
Sigma-Aldrich
Granulin C human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
GRN C, Granulin-5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
znacznik
His tagged
Próba
>90% (SDS-PAGE)
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
~10 kDa by SDS-PAGE
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
≥0.2 mg/mL
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
clear
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GRN(2896)
Opis ogólny
Granulins have possible cytokine-like activity. They are important in normal development, inflammation, wound repair, and tumorigenesis.
Postać fizyczna
Solution in 55 mM TRIS-HCl, pH 8.2, containing 150 mM NaCl.
Inne uwagi
Human granulin C (aa 364-430) is fused at the N-terminus to a His-tag.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1