Kluczowe dokumenty
SRP6576
Sigma-Aldrich
Białko wiążące CREB (1081-1197) znacznik GST
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CREB-1 - białko wiążące elementy reagujące na cAMP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
40.8 kDa (1081-1197 aa + NT GST Tag)
opakowanie
pkg of 20 and 100 μg
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CREB1(1385)
Opis ogólny
Acetylacja reszt lizyny histonów odgrywa kluczową rolę w epigenetycznej regulacji transkrypcji genów. Bromodomena jest domeną białkową, która rozpoznaje acetylowane reszty lizyny, takie jak te na N-końcowych ogonach histonów. Rozpoznanie to jest często warunkiem wstępnym dla asocjacji białko-histon i remodelowania chromatyny. Domeny te funkcjonują w łączeniu kompleksów białkowych z acetylowanymi nukleosomami, kontrolując w ten sposób strukturę chromatyny i ekspresję genów. W ten sposób bromodomeny służą jako "czytniki" znaków acetylacji histonów regulujących transkrypcję docelowych promotorów. Wykazano, że bromodomena białka wiążącego element odpowiedzi cAMP (CREB) (CREBBP) moduluje stabilność i funkcję białka supresorowego nowotworu p53. Bromodomena CREBBP rozpoznaje acetylowaną resztę lizyny 382 na p53. Ten produkt zawiera region bromodomeny CREBBP.
Postać fizyczna
50 mM Tris, pH 7,5, zawierający 500 mM chlorek sodu, 5 mM β-merkaptoetanol i 5% glicerol.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)