Key Documents
SRP0534
Sigma-Aldrich
CD44, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, epican, extracellular matrix receptor III, homing cell adhesion molecule (HCAM), phagocytic glyco-protein I (PGP-1)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Postać
frozen liquid
masa cząsteczkowa
50.6 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CD44(960)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Human secreted CD44, also known as epican, extracellular matrix receptor III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, or phagocytic glycoprotein I (PGP-1), GenBank Accession No. NM_000610, a.a. 21-220 expressed in a HEK293 cell expression system, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 50.6 kDa (monomer). This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
Postać fizyczna
Aqueous solution
Informacje prawne
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1