SRP6561
Cathepsin K Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CTSK, CTSO, CTSO3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
23.5 kDa (115-329 aa)
opakowanie
pkg of 5 μg
pkg of 50 μg
stężenie
0.5 mg/mL
metody
activity assay: suitable
przydatność
suitable for molecular biology
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
life science and biopharma
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CTSK(1513)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)