SRP6543
Netrin-1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
NTN1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
~800 kDa (Human netrin-1 aa 25-604 is fused at the C-terminus to a FLAG0174-tag.)
opakowanie
pkg of 10 μg
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NTN1(9423)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3