SRP6454
Decorin/Bone proteoglycan II human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CSCD, DCN, DSPG2, PG40, PGII, PGS2, SLRR1B
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
znacznik
6-His tagged (C-terminus)
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 38.8 kDa
observed mol wt 45 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Gly 17 is the predicted N-terminal.)
opakowanie
pkg of 20 and 100 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... DCN(1634)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3