SRP6434
PD-L1/CD274/B7-H1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
PDCD1L1, PDCD1LG1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
znacznik
6-His tagged (C-terminus)
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 26 kDa
observed mol wt 35-42 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Phe 19 is the predicted N-terminal.)
opakowanie
pkg of 10 and 50 μg
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CD274(29126)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3