Kluczowe dokumenty
SRP6414
Sigma-Aldrich
Cathepsin B human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CPSB, CTSB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
znacznik
6-His tagged (C-terminus)
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 29 kDa (Mature)
calculated mol wt 36.7 kDa (Pro)
observed mol wt 34 kDa
observed mol wt 43_kDaand34 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CTSB(1508)
Opis ogólny
Katepsyna B (CTSB), znana również jako sekretaza APP (APPS) i CPSB, jest białkiem enzymatycznym należącym do rodziny peptydaz C1. Katepsyna B / CTSB jest syntetyzowana jako preproenzym. Po usunięciu peptydu sygnałowego nieaktywny proenzym ulega dalszym modyfikacjom, w tym usunięciu regionu pro, w wyniku czego powstaje aktywny enzym. Aktywność katalityczna katepsyny B / APPS obejmuje: Hydrolizę białek z szeroką specyficznością dla wiązań peptydowych; preferencyjnie rozszczepia wiązania -Arg-Arg-|-Xaa w substratach małocząsteczkowych (różniąc się w ten sposób od katepsyny L); Oprócz bycia endopeptydazą, wykazuje aktywność peptydylo-dipeptydazy, uwalniając C-końcowe dipeptydy. Uważa się, że jako proteaza tiolowa, katepsyna B / CPSB uczestniczy w wewnątrzkomórkowej degradacji i obrocie białek, a także jest zaangażowana w inwazję guza i przerzuty. Nadekspresja katepsyny B jest związana z gruczolakorakiem przełyku i innymi nowotworami.
Obniżona zawartość DTT. Białko migruje z powodu glikozylacji. Arg18 (pro) lub Phe74 (dojrzały) jest przewidywanym N-końcem.
Postać fizyczna
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w 50 mM Tris-HCl i 150 mM NaCl, pH 8,0. Ogólnie 5-8% mannitolu lub trehalozy dodaje się jako środek ochronny przed liofilizacją.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1