Kluczowe dokumenty
219364
Sigma-Aldrich
Cathepsin B, Human Liver
Cathepsin B, Human Liver, CAS 9047-22-7, is a purified native cathepsin B from human liver, purified by affinity chromatography. Upregulated in many types of tumors.
Synonim(y):
Cathepsin B, Human Liver
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
human liver
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 1905
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
aktywność właściwa
≥50 units/mg protein
oczyszczone przez
affinity chromatography
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
activity assay: suitable
zakres pH
3.5—6.0
przydatność
suitable for molecular biology
Zastosowanie
life science and biopharma
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CTSB(1508)
Opis ogólny
Obszar badań: Sygnalizacja komórkowa
Cathepsin B, Human Liver, to natywna katepsyna B z ludzkiej wątroby, oczyszczona metodą chromatografii powinowactwa. Katepsyna B jest proteazą lizosomalną z endo/egzopeptydazą i aktywnością karboksydypeptydazy. Znana jest również jako katepsyna cysteinowa i należy do rodziny C1 enzymów papainopodobnych. Katepsyna B, podobnie jak H, L, C, X, F, O i V, ulega wszechobecnej ekspresji w ludzkich tkankach.
Optymalne pH: 3,5-6,0.
Zastosowanie
Katepsyna B, ludzka wątroba została wykorzystana do oceny jej rozszczepienia łącznika lub aktywności proteolitycznej przy użyciu metody ilościowej opartej na LC / MS MRM.
Działania biochem./fizjol.
Katepsyna B ułatwia niespecyficzną, masową proteolizę w kwaśnych warunkach przedziału endosomalnego/lizosomalnego. Tutaj rozkładają one zarówno białka wewnątrzkomórkowe, jak i zewnątrzkomórkowe. Wykazano, że regulacja i wydzielanie katepsyny B występuje w wielu typach nowotworów i koreluje pozytywnie z ich zdolnościami inwazyjnymi i przerzutowymi. Wykazano, że katepsyna B ułatwia inwazję guza poprzez rozpuszczanie barier zewnątrzkomórkowych.
Opakowanie
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol Z-RR-βNA per min at 40°C, pH 6.0 in the presence of DTT.
Postać fizyczna
In 50 mM sodium acetate buffer, 1 mM EDTA, pH 5.0.
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared from tissue of individuals that have been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Inne uwagi
Kostoulas, G., et al. 1999. FEBS Lett. 455, 286.
Berquim, I.M., and Sloane, B.F. 1996. Adv. Exp. Med. Biol.389, 281.
Keppler, D., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta.1226, 117.
Musil, D., et al. 1991. EMBO J.10, 2321.
Sloane B.F. 1990. Semin. Cancer Biol.1, 137.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2