Kluczowe dokumenty
SRP6373
Sigma-Aldrich
Galektyna-4
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
GAL4, L36LBP, LGALS4, Lektyna 4 wiążąca laktozę
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
38.1 kDa (343 aa, 1-323 aa + His Tag.)
opakowanie
pkg of 100 μg
stężenie
1 mg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... LGALS4(3960)
Opis ogólny
Galektyna-4 należy do podrodziny galektyn składających się z dwóch domen rozpoznających węglowodany w tym samym łańcuchu peptydowym. Galektyny to rodzina białek wiążących β-galaktozydazę, które biorą udział w modulowaniu interakcji komórka-komórka i komórka-matryca, co hamuje przewlekłe stany zapalne, GVHD i reakcje alergiczne. Ekspresja tego genu jest ograniczona do jelita cienkiego, okrężnicy i odbytnicy, a jego ekspresja jest niedostateczna w raku jelita grubego. Rekombinowane białko Galektyna-4 zostało wyrażone w E.coli i oczyszczone przy użyciu konwencjonalnych technik chromatograficznych.
Postać fizyczna
1 mg/ml w 20 mM buforze Tris-HCl (pH 8,0) zawierającym 1 mM DTT i 10% glicerolu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)