Kluczowe dokumenty
SRP6274
Sigma-Aldrich
Furin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
FUR, FURIN, PACE, PCSK3, SPC1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
znacznik
6-His tagged (C-terminus)
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 66.5 kDa
observed mol wt 55-66 kDa (DTT-reduced. Asp 108 is the predicted N-terminus .)
opakowanie
pkg of 10 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PACE(5045)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Furyna, znana również jako sparowany podstawowy enzym rozszczepiający aminokwasy (PACE), jest enzymem należącym do rodziny proproteinowych konwertaz podobnych do subtylizyny. Członkowie tej rodziny to konwertazy proproteinowe, które przetwarzają utajone białka prekursorowe w ich biologicznie aktywne produkty. Furyna jest wzbogacona w aparat Golgiego, gdzie działa w celu rozszczepienia innych białek do ich dojrzałych/aktywnych form. Ekspresja furyny w komórkach T jest wymagana do utrzymania obwodowej tolerancji immunologicznej. Furyna rozszczepia białka tuż za docelową sekwencją podstawowego aminokwasu (kanonicznie, Arg-X-(Arg/Lys) -Arg′). PACE jest zależną od wapnia endoproteazą serynową, która może skutecznie rozszczepiać białka prekursorowe w ich sparowanych miejscach przetwarzania podstawowych aminokwasów. Oprócz przetwarzania komórkowych białek prekursorowych, furyna jest również wykorzystywana przez wiele patogenów. Na przykład białka otoczki wirusów takich jak HIV, grypa i wirus dengi muszą zostać rozszczepione przez furynę lub proteazy podobne do furyny, aby stały się w pełni funkcjonalne. PACE odgrywają również rolę w progresji nowotworów.
Postać fizyczna
Liofilizowany z przefiltrowanego roztworu 0,22 μm w MES, Brij-35. Ogólnie 5-8% mannitolu lub trehalozy dodaje się jako środek ochronny przed liofilizacją.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)